Stampa…
Tween® 20 (Polysorbate) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
8.22184.0500EA 43.1 EUR
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
Tween® 20 (Polysorbate) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00165986
CAS Number: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Visualizza i codici
Solubility (25 °C) soluble
Molar Mass 1228 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C