di-Sodio L(+)-tartrato diidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06663.0250
1.06663.1000
1.06663.9050
1.06663.0250EA
133
EUR
1.06663.0250
1.06663.1000
1.06663.9050
di-Sodio L(+)-tartrato diidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
di-Sodio L(+)-tartrato diidrato
Formula:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Punto di fusione: 57 °C Densità: 1,818 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00150035 CAS Number: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Merck Index: 12,08833 |
|
Solubility | 290 g/l (20 °C) |
Melting Point | 57 °C |
Molar Mass | 230.08 g/mol |
Bulk Density | 460 kg/m3 |
Density | 1.82 g/cm3 |
pH | 8 (50 g/l, H2O, 25 °C) |