Polysorbitano 20, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Formula:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 149 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS Number: 9005-64-5 |
Aspetto | Giallo al marrone-giallo |
Spettro IR | Conforme |
Densità (20/4) | 1,095 - 1,105 |
Valore di ossidrile | 96 - 113 |
Valore di saponificazione | 40 - 51 |