Stampa…
Tween® 20 (Polysorbate) per biologia molecolare
Fornitore: PanReac AppliChem
A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 68.2 EUR
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbate) per biologia molecolare
Tween® 20 (Polysorbate)
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00165986
CAS Number: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Visualizza i codici
DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50