Stampa…
Polysorbitano 20, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sorbitano monolaurato, etossilato
0777-1LEA 109 EUR
0777-1L 0777-4L
Polysorbitano 20, per analisi
Polysorbitano 20
Non-ionic detergent for solubilising membrane proteins without altering biological activity.
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Punto di ebollizione: >100 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 149 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00165986
CAS Number: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Visualizza i codici
Arsenico < 0,0003 %
DNasi Assente
Metalli pesanti <0,001 %
Numero di idrossili 96 – 108
Identificazione Conforme
Contenuto d'acqua (KF) 3,0 %
Proteasi Assente
Residuo alla combustione 0,25 %
RNasi Assente