Stampa…
Polysorbitano 20
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Sorbitano monolaurato, etossilato
L15029.AE L15029.AP
L15029.AEEA 20.9 EUR
L15029.AE L15029.AP
Polysorbitano 20
Polysorbitano 20
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Punto di ebollizione: >100 °C
Densità: 1,105
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00165986
CAS Number: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3