Stampa…
Calcio D-gluconato monoidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11649.0E A11649.22 A11649.36
A11649.0EEA 111 EUR
A11649.0E A11649.22 A11649.36
Calcio D-gluconato monoidrato ≥98%
Calcio D-gluconato monoidrato
Purity: 98+% CAS No.: 66905-23-5 Molecular Formula: C12H22CaO14.H2O Formula Weight: 448.40 (430.37anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Merck Reference: 14,1670 MDL No.: MFCD00064209
Formula: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150787
CAS Number: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 14,1670