Stampa…
Polisorbatino 80, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sorbitano monooleato, etossilato
28830.291EA 88.7 EUR
28830.291 28830.260 28830.320 28830.460
Polisorbatino 80, GPR RECTAPUR®
Polisorbatino 80
Punto di ebollizione: >100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 149 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082107
CAS Number: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Visualizza i codici
Identificazione Conforme
Density (20/4) 1.070 - 1.090
Hydroxyl value 65 - 80
Saponification value 45 - 55
Acid value Max 2 mg KOH/g
Water content Max 3%