Stampa…
L(+)-Asparagina monoidrato
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: (S)-(+)-Asparagina monoidrato
A1668.0100 A1668.1000
A1668.0100EA 29.7 EUR
A1668.0100 A1668.1000
L(+)-Asparagina monoidrato
L(+)-Asparagina monoidrato
Formula: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Peso molecolare: 150.13 g/mol
Punto di fusione: 215…217 °C
Densità: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151038
CAS Number: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837