Stampa…
Tween® 80, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
0442-1LEA 76.7 EUR
0442-1L 0442-4L
Tween® 80, per proteomica
Tween® 80
Detergente non ionico separa efficacemente proteine ​​idrofile trans membrana e le proteine ​​idrofobiche senza alterarne l'attività biologica.
Punto di ebollizione: >100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 149 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082107
CAS Number: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Visualizza i codici
DNasi Assente
Metalli pesanti < 0,001 %
Numero di idrossili 65 − 80
Identificazione Conforme
Contenuto d'acqua (KF) 3,0 %
Proteasi Assente
Residuo alla combustione 0,25 %
RNasi Assente
Gravità specifica 1,06 - 1,09
Viscosity 300 − 500 centistokes