Stampa…
Polisorbatino 80
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sorbitano monooleato, etossilato
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
L13315.AEEA 29.4 EUR
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
Polisorbatino 80
Polisorbatino 80
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Punto di ebollizione: >100 °C
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 1,064
Flash Pt: >149 °C (300 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082107
CAS Number: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,7582