Stampa…
Polisorbatino 80
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sorbitano monooleato, etossilato
278630010 278632500 278630025 278630100
ACRO278630010EA 107 EUR
ACRO278630010 ACRO278632500 ACRO278630025 ACRO278630100
Polisorbatino 80
Polisorbatino 80
Punto di fusione: 100
Densità: 1.08 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082107
CAS Number: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 %
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 65 to 80 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g