Paraformaldeide, in polvere, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
(CH₂O)n Punto di ebollizione: 135…136 °C (13 Torr) Punto di fusione: 120…170 °C Densità: 0,88 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 70 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133991 CAS Number: 30525-89-4 UN: 2213 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,07096 |
Identificazione | Conforme |