Paraformaldeide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
(CH₂O)n Punto di ebollizione: 135…136 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 123 °C Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00133991 CAS Number: 30525-89-4 UN: 2213 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,07096 |
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 100 - 130 °C |
Vapor Pressure | 1.93 hPa (25 °C) |
Flash Point | 70 °C |
Explosion Limit | 7 - 73 %(V) |
Density | 1.4 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 300 °C |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |