Stampa…
Paraformaldeide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Polyoxymethylene
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 263 EUR
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldeide ≥97%
Paraformaldeide
Formula: (CH₂O)n
Punto di ebollizione: 135…136 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 120…170 °C (dec.)
Densità: 1,30
Flash Pt: 71 °C (159 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133991
CAS Number: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7025