Stampa…
Paraformaldeide 96%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Polyoxymethylene
416780030 416780250 416785000 416780010 416780100
ACRO416780030EA 142 EUR
ACRO416780030 ACRO416780250 ACRO416785000 ACRO416780010 ACRO416780100
Paraformaldeide 96%, extra puro
Paraformaldeide
Formula: (CH₂O)n
Punto di ebollizione: 135 - 136 °C (13 -rr)
Punto di fusione: 120…170 °C (dec.)
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133991
CAS Number: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Visualizza i codici
Appearance White Powder or beads
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.02 %
pH 4.0 to 5.5 (10 % suspension)
Titration with HCl ≥95 %
Free acid (HCOOH) ≤0.03 %