Paraformaldeide 90%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Polyoxymethylene
169650010
169650025
169650100
ACRO169650010EA
49.5
EUR
ACRO169650010
ACRO169650025
ACRO169650100
Paraformaldeide 90%, puro
Paraformaldeide
Formula:
(CH₂O)n Punto di ebollizione: 135 - 136 °C (13 -rr) Punto di fusione: 120…170 °C (dec.) Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133991 CAS Number: 30525-89-4 UN: 2213 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,07096 |
Appearance | White Powder or granules or prills |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 89.5 to 93.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |