Stampa…
TRITON™ X-100 non-ionic detergent, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
648462-1 648462-3
648462-1EA 194 EUR
648462-1 648462-3
TRITON™ X-100 non-ionic detergent, Millipore®
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent and emulsifier.
Punto di ebollizione: ∼200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6
Densità: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 251 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00132505
CAS Number: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793