TRITON™ X-100, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Detergente non ionico, separa efficacemente proteine transmembrana idrofile e proteine idrofobiche senza alterarne l'attività biologica.
- High purity and protease-free
- Suitable for most biological applications
These detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Punto di ebollizione:
Punto di fusione: 6 °C Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 251 °C (closed cup) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00132505 CAS Number: 9002-93-1 ADR: 9,III Merck Index: 13,06793 |
Punto di intorbidimento | Report |
Colore (APHA) | ≤100 |
Perossidi | Assente |
pH (5 %, Acqua) @ 25 °C | 6,0 - 8,0 |
Proteasi | Assente |