Stampa…
TRITON™ X-100, per analisi per biochimica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
0694-1LEA 135 EUR
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100, per analisi per biochimica
TRITON™ X-100
Detergente non ionico che separa efficacemente le proteine transmembrana e le proteine idrofobiche senza alterarne l'attività biologica. Questi non denaturanti detergenti sono l'ideale per studiare la conformazione e la funzione delle protein​​, perché mantengono intatta la struttura secondaria e terziaria. Detergenti non ionici separanoin modo efficiente le proteine ​​idrofili transmembrana e le proteine ​​idrofobiche.
Punto di ebollizione: >200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 251 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00132505
CAS Number: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793
Visualizza i codici
pH (5%, Acqua) @ 25 °C 6 - 8
Colore (APHA) ≤100