Stampa…
Polietilenglicole 8.000 per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0159-1KGEA 257 EUR
0159-1KG 0159-2.5KG 0159-500G
Polietilenglicole 8.000 per biotecnologie
Polietilenglicole 8.000
Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Punto di ebollizione: >250 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779615
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4f2ac7d7b08ad5e6814488bdedf96bd458a77&vid=93a10b0bbb73df577d5985efd8329219e5fe1647&prid=web&clid=SAPDAM