Stampa…
Polietilenglicole 8.000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 8.000
418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 80.2 EUR
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Polietilenglicole 8.000
Polietilenglicole 8.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55…60 °C
Densità: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779615
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Visualizza i codici
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g