Stampa…
Polietilenglicole 6.000, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 6.000
26603.293EA 55.8 EUR
26603.293 26603.460
Polietilenglicole 6.000, TECHNICAL
Polietilenglicole 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 6000 g/mol
Punto di ebollizione: >250 °C
Punto di fusione: 60…63 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779614
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Hydroxyl value 16 - 22
Solidification point 55 - 61 °C