Stampa…
Polietilenglicole 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: PEG 6.000
8.17007.5000 8.17007.9050 8.17007.9020
8.17007.5000EA 444 EUR
8.17007.5000 8.17007.9050 8.17007.9020
Polietilenglicole 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicole 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 6000 g/mol
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55…62 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779614
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2