Polietilenglicole 6.000, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
PEG 6.000
528877-1
528877-100
528877-1EA
323
EUR
528877-1
528877-100
Polietilenglicole 6.000, Calbiochem®
Polietilenglicole 6.000
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 6000 g/mol Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 55…62 °C Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01779614 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |