Stampa…
Polietilenglicole 6.000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 6.000
A17541.0B A17541.0I A17541.30
A17541.0BEA 68 EUR
A17541.0B A17541.0I A17541.30
Polietilenglicole 6.000
Polietilenglicole 6.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 60-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779614
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 6000 g/mol
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60…63 °C
Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779614
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568