Stampa…
Polietilenglicole 6.000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 6.000
192280010 192280051
ACRO192280010EA 50.2 EUR
ACRO192280010 ACRO192280051
Polietilenglicole 6.000
Polietilenglicole 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 6000 g/mol
Punto di fusione: 55…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779614
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g