Polietilenglicole 600
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
PEG 600
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 252°(485°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 1.120
Refractive Index: 1.4680
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 17-23°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 600 g/mol Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 17…23 °C Densità: 1,120 Flash Pt: 252 °C (485 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |