Stampa…
Polietilenglicole 600
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: PEG 600
192240010 192240051
ACRO192240010EA 81.4 EUR
ACRO192240010 ACRO192240051
Polietilenglicole 600
Polietilenglicole 600
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 600 g/mol
Punto di ebollizione: ? 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17…22 °C
Densità: 1,1265 g/cm³
Flash Pt: 252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 178 to 197 mg KOH/g