Stampa…
Polietilenglicole 4.000
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: PEG 4.000
A16151.0B A16151.0I A16151.30
A16151.0BEA 78.6 EUR
A16151.0B A16151.0I A16151.30
Polietilenglicole 4.000
Polietilenglicole 4.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-62° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779612
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 4000 g/mol
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58…62 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779612
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568