Stampa…
Polietilenglicole 400, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 400
26602.290EA 37 EUR
26602.290 26602.460 26602.320
Polietilenglicole 400, GPR RECTAPUR®
Polietilenglicole 400
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 400 g/mol
Punto di ebollizione: >250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 4…8 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Identificazione Conforme
Acid value (mg KOH/g) Max. 0.2
Densità (20/4) 1.120 - 1.130
Valore di ossidrile 1.120 - 1.130