Polietilenglicole 400 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
PEG 400
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 400 g/mol Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 4…8 °C Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 245 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 4 - 8 °C |
Molar Mass | 8000 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 240 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 360 °C DIN 51794 |
Viscosity kinematic | 97 - 110 mm2/s (20 °C) |