Polietilenglicole 400
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
PEG 400
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 240°(464°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 4-8°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779601
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 400 g/mol Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 4…8 °C Densità: 1.126 Flash Pt: 240 °C (464 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |