Stampa…
Polietilenglicole 400
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: PEG 400
192230010 192230051
ACRO192230010EA 55.6 EUR
ACRO192230010 ACRO192230051
Polietilenglicole 400
Polietilenglicole 400
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 400 g/mol
Punto di ebollizione: >200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 4…8 °C
Densità: 1,1275 g/cm³
Flash Pt: 235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility ≤20 APHA (25% in water)
pH 4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
Hydroxyl value 267 to 295 mg KOH/g