Polietilenglicole 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
PEG 3.000
8.17019.5000
8.17019.9025
8.17019.5000EA
395
EUR
8.17019.5000
8.17019.9025
Polietilenglicole 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Polietilenglicole 3.000
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 3000 g/mol Punto di fusione: 55…58 °C Densità: 1.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |