Stampa…
Polietilenglicole 300 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.1000 8.07484.5000
8.07484.1000EA 50.1 EUR
8.07484.1000 8.07484.5000
Polietilenglicole 300 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicole 300
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Punto di fusione: –15…–10 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2