Stampa…
Polietilenglicole 300
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
192220010 192220025 192220100
ACRO192220010EA 80.3 EUR
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polietilenglicole 300
Polietilenglicole 300
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Punto di fusione: 15…10 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: >180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779599
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g