Stampa…
Polietilenglicole 20.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: PEG 20.000
8.17018.1000 8.17018.9025
8.17018.1000EA 146 EUR
8.17018.1000 8.17018.9025
Polietilenglicole 20.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicole 20.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 20000 g/mol
Punto di fusione: 58…63 °C
Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2