Polietilenglicole 20.000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
PEG 20.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 260°(500°F)
Physical Form: Powder or flake
Density: 1.20
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 63-66°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 20000 g/mol Punto di fusione: 63…66 °C Densità: 1.20 Flash Pt: 260 °C (500 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 203-473-3 Merck Index: 14,7568 |