Stampa…
Polietilenglicole 2.000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 2.000
B22181.0B B22181.30
B22181.0BEA 90 EUR
B22181.0B B22181.30
Polietilenglicole 2.000
Polietilenglicole 2.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 53-55° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779611
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 2000 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Densità: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 250
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568