Stampa…
Polipropilenglicole, M.W. 2,000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
192185000 192180025
ACRO192185000EA 51.3 EUR
ACRO192185000 ACRO192180025
Polipropilenglicole, M.W. 2,000
Polipropilenglicole
Formula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Punto di ebollizione: 200 °C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084446
CAS Number: 25322-69-4
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤50 APHA
Viscosity 135 to 165 mm²/s (at 40°C)
Acid value ≤0.1 mg KOH/g
Hydroxyl value 53 to 58 mg KOH/g