Stampa…
Polietilenglicole 1.500, in scaglie, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: PEG 1.500
8.17005.5000 8.17005.9050
8.17005.5000EA 438 EUR
8.17005.5000 8.17005.9050
Polietilenglicole 1.500, in scaglie, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Polietilenglicole 1.500
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 1500 g/mol
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 44…48 °C
Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2