Stampa…
Polietilenglicole 1.500
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: PEG 1.500
A16241.0B A16241.30
A16241.0BEA 63.4 EUR
A16241.0B A16241.30
Polietilenglicole 1.500
Polietilenglicole 1.500
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 44-48° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779609
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 1500 g/mol
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 44…48 °C
Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568