Stampa…
Polietilenglicole 1.500
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: PEG 1.500
192260010 192261000 192260051
ACRO192260010EA 46.6 EUR
ACRO192260010 ACRO192261000 ACRO192260051
Polietilenglicole 1.500
Polietilenglicole 1.500
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 1500 g/mol
Punto di fusione: 44…48 °C
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779609
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g