Stampa…
Polietilenglicole 1.450
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 1.450
418040010 418040030 418041000 418045000
ACRO418040010EA 39.2 EUR
ACRO418040010 ACRO418040030 ACRO418041000 ACRO418045000
Polietilenglicole 1.450
Polietilenglicole 1.450
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 1450 g/mol
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g