Polietilenglicole 12.000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
PEG 12,000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: ≥240°(464°F)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 64-65°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 12000 g/mol Punto di fusione: 64…65 °C Flash Pt: >240 °C (464 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |