Stampa…
Polietilenglicole 10.000 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: PEG 10.000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21881.1000 8.21881.5000 8.21881.9050
8.21881.1000EA 71.1 EUR
8.21881.1000 8.21881.5000 8.21881.9050
Polietilenglicole 10.000 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicole 10.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 10000 g/mol
Punto di fusione: 63
Densità: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 265
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 9000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 265 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Viscosity kinematic 500 - 900 mm2/s (20 °C)