Polietilenglicole 10.000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
PEG 10.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 265°(509°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.2
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 58-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 10000 g/mol Punto di fusione: 58…63 °C Densità: 1.2 Flash Pt: 265 °C (509 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 203-473-3 Merck Index: 14,7568 |