Polietilenglicole 1.000 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
PEG 1.000
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 1000 g/mol Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 33…40 °C Densità: 1.2 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 260 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 13,07651 |
Solubility | 750 g/l (20 °C) |
Melting Point | 33 - 40 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 260 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Viscosity kinematic | 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution) |