Stampa…
Polietilenglicole 1.000
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: PEG 1.000
192250010 192250051
ACRO192250010EA 50.2 EUR
ACRO192250010 ACRO192250051
Polietilenglicole 1.000
Polietilenglicole 1.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 1000 g/mol
Punto di ebollizione: ? 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 35…40 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Visualizza i codici
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 107 to 118 mg KOH/g